Merck
AMBH2D6FDA61
Ambeed, Inc.
1,4,8-Tri-Boc-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥13,500
250 MG
¥17,700
1 G
¥32,500
5 G
¥93,900
ベンダーカタログ番号: A139036-100MG
¥13,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥13,500
250 MG
¥17,700
1 G
¥32,500
5 G
¥93,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
500.68
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A139036-100MG
¥13,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tri(tert-butyl) 1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane-1,4,8-tricarboxylate
Inchi Code
1S/C25H48N4O6/c1-23(2,3)33-20(30)27-15-11-16-29(22(32)35-25(7,8)9)19-18-28(14-10-12-26-13-17-27)21(31)34-24(4,5)6/h26H,10-19H2,1-9H3
InChI Key
FIPOUUYFPSMVMX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid or Semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/170161-27-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/170161-27-0.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)