Merck
AMBH2D6FD9EB
Ambeed, Inc.
2-(Trimethylsilyl)thiazole
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥13,300
5 G
¥30,500
10 G
¥46,600
25 G
¥85,500
100 G
¥263,700
ベンダーカタログ番号: A131155-1G
¥13,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥13,300
5 G
¥30,500
10 G
¥46,600
25 G
¥85,500
100 G
¥263,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
157.31
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A131155-1G
¥13,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-(trimethylsilyl)-1,3-thiazole
Inchi Code
1S/C6H11NSSi/c1-9(2,3)6-7-4-5-8-6/h4-5H,1-3H3
InChI Key
VJCHUDDPWPQOLH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/79265-30-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/79265-30-8.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)