Merck
AMBH2D6FD9E0
Ambeed, Inc.
Ketorolac
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥11,500
100 MG
¥14,400
250 MG
¥16,800
1 G
¥21,900
5 G
¥49,700
10 G
¥80,600
25 G
¥150,400
ベンダーカタログ番号: A147716-25MG
¥11,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥11,500
100 MG
¥14,400
250 MG
¥16,800
1 G
¥21,900
5 G
¥49,700
10 G
¥80,600
25 G
¥150,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
255.27
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A147716-25MG
¥11,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5-benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[1,2-a]pyrrole-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H13NO3/c17-14(10-4-2-1-3-5-10)13-7-6-12-11(15(18)19)8-9-16(12)13/h1-7,11H,8-9H2,(H,18,19)
InChI Key
OZWKMVRBQXNZKK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/74103-06-3.html
Synonym
5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylic acid
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)