Merck
AMBH2D6FD961
Ambeed, Inc.
2-Bromo-3-fluoro-5-methylpyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥9,100
250 MG
¥9,300
1 G
¥9,800
5 G
¥12,000
10 G
¥15,700
25 G
¥26,100
100 G
¥80,200
ベンダーカタログ番号: A216283-100MG
¥9,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥9,100
250 MG
¥9,300
1 G
¥9,800
5 G
¥12,000
10 G
¥15,700
25 G
¥26,100
100 G
¥80,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.01
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A216283-100MG
¥9,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-bromo-3-fluoro-5-methylpyridine
Inchi Code
1S/C6H5BrFN/c1-4-2-5(8)6(7)9-3-4/h2-3H,1H3
InChI Key
OCTPYXPSXKTDIU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/34552-16-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/34552-16-4.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)