Merck
AMBH2D6FD8BD
Ambeed, Inc.
(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥11,800
5 G
¥16,600
10 G
¥19,700
25 G
¥32,700
100 G
¥106,700
ベンダーカタログ番号: A317930-1G
¥11,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥11,800
5 G
¥16,600
10 G
¥19,700
25 G
¥32,700
100 G
¥106,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
112.13
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A317930-1G
¥11,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
Inchi Code
1S/C5H8N2O/c1-7-3-5(4-8)2-6-7/h2-3,8H,4H2,1H3
InChI Key
QSXREDPBMQKKAY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/112029-98-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)