Merck
AMBH2D6FD894
Ambeed, Inc.
7-Bromoquinazoline
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥12,400
250 MG
¥14,000
1 G
¥15,700
5 G
¥33,800
10 G
¥57,000
25 G
¥128,100
ベンダーカタログ番号: A189814-100MG
¥12,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥12,400
250 MG
¥14,000
1 G
¥15,700
5 G
¥33,800
10 G
¥57,000
25 G
¥128,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
209.05
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A189814-100MG
¥12,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
7-bromoquinazoline
Inchi Code
1S/C8H5BrN2/c9-7-2-1-6-4-10-5-11-8(6)3-7/h1-5H
InChI Key
KMVULHBAEVRKCP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/89892-22-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)