Merck
AMBH2D6FD83C
Ambeed, Inc.
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
273
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6H3F3IN/c7-6(8,9)5-3-4(10)1-2-11-5/h1-3H
InChI Key
OYQSAEIWDLIZHC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to White to Yellow Solid or Liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/590371-73-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)