Merck
AMBH2D6FD74A
Ambeed, Inc.
9-Phenylacridine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥10,600
5 G
¥12,000
10 G
¥14,600
25 G
¥19,000
100 G
¥44,400
ベンダーカタログ番号: A137990-1G
¥10,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥10,600
5 G
¥12,000
10 G
¥14,600
25 G
¥19,000
100 G
¥44,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
255.32
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A137990-1G
¥10,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
9-phenylacridine
Inchi Code
1S/C19H13N/c1-2-8-14(9-3-1)19-15-10-4-6-12-17(15)20-18-13-7-5-11-16(18)19/h1-13H
InChI Key
MTRFEWTWIPAXLG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/602-56-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)