Merck
AMBH2D6FD4C0
Ambeed, Inc.
2-Amino-2-cyclopentylacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥12,900
1 G
¥17,900
5 G
¥34,100
10 G
¥56,100
ベンダーカタログ番号: A126432-250MG
¥12,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥12,900
1 G
¥17,900
5 G
¥34,100
10 G
¥56,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
143.19
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A126432-250MG
¥12,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
amino(cyclopentyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C7H13NO2/c8-6(7(9)10)5-3-1-2-4-5/h5-6H,1-4,8H2,(H,9,10)
InChI Key
XBPKRVHTESHFAA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/933-95-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)