Merck
AMBH2D6FCA11
Ambeed, Inc.
5-Fluoro-2-methylpyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥12,900
5 G
¥18,600
25 G
¥59,000
100 G
¥210,900
ベンダーカタログ番号: A111061-1G
¥12,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥12,900
5 G
¥18,600
25 G
¥59,000
100 G
¥210,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
111.12
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A111061-1G
¥12,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5-fluoro-2-methylpyridine
Inchi Code
1S/C6H6FN/c1-5-2-3-6(7)4-8-5/h2-4H,1H3
InChI Key
LXAHHHIGZXPRKQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/31181-53-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)