Merck
AMBH2D6FC9B5
Ambeed, Inc.
5-Bromo-1H-indene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥15,100
250 MG
¥18,200
1 G
¥24,600
5 G
¥74,500
25 G
¥240,900
ベンダーカタログ番号: A147747-100MG
¥15,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥15,100
250 MG
¥18,200
1 G
¥24,600
5 G
¥74,500
25 G
¥240,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
195.06
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A147747-100MG
¥15,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5-bromo-1H-indene
Inchi Code
1S/C9H7Br/c10-9-5-4-7-2-1-3-8(7)6-9/h1,3-6H,2H2
InChI Key
ZPZKSAJLIFPVSR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/75476-78-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)