Merck
AMBH2D6FC990
Ambeed, Inc.
5-Chloro-2-methylpyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥11,300
5 G
¥14,200
10 G
¥18,800
25 G
¥34,500
100 G
¥113,800
ベンダーカタログ番号: A270722-1G
¥11,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥11,300
5 G
¥14,200
10 G
¥18,800
25 G
¥34,500
100 G
¥113,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
127.57
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A270722-1G
¥11,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5-chloro-2-methylpyridine
Inchi Code
1S/C6H6ClN/c1-5-2-3-6(7)4-8-5/h2-4H,1H3
InChI Key
DEMKNLXJQNYAFY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/72093-07-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)