Merck
AMBH2D6FC97B
Ambeed, Inc.
4,7-Dibromoquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥18,600
250 MG
¥21,000
1 G
¥34,700
5 G
¥100,500
ベンダーカタログ番号: A326408-100MG
¥18,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥18,600
250 MG
¥21,000
1 G
¥34,700
5 G
¥100,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
286.95
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A326408-100MG
¥18,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4,7-dibromoquinoline
Inchi Code
1S/C9H5Br2N/c10-6-1-2-7-8(11)3-4-12-9(7)5-6/h1-5H
InChI Key
FARNFRFWNKSWAN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/700871-88-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)