Merck
AMBH2D6FC936
Ambeed, Inc.
Triclabendazole
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥9,300
10 G
¥12,900
25 G
¥14,400
100 G
¥24,300
ベンダーカタログ番号: A206752-100MG
¥9,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥9,300
10 G
¥12,900
25 G
¥14,400
100 G
¥24,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
359.66
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A206752-100MG
¥9,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
6-chloro-5-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylsulfanyl)-1H-benzimidazole
Inchi Code
1S/C14H9Cl3N2OS/c1-21-14-18-9-5-8(16)12(6-10(9)19-14)20-11-4-2-3-7(15)13(11)17/h2-6H,1H3,(H,18,19)
InChI Key
NQPDXQQQCQDHHW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/68786-66-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/68786-66-3.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)