Merck
AMBH2D6FBE0A
Ambeed, Inc.
Cyclopentanone-2-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥10,900
1 G
¥11,500
5 G
¥12,400
10 G
¥15,500
25 G
¥25,200
100 G
¥76,400
ベンダーカタログ番号: A227664-250MG
¥10,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥10,900
1 G
¥11,500
5 G
¥12,400
10 G
¥15,500
25 G
¥25,200
100 G
¥76,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
109.13
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A227664-250MG
¥10,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-oxocyclopentanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H7NO/c7-4-5-2-1-3-6(5)8/h5H,1-3H2
InChI Key
IPMQSLPLJDKUPI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2941-29-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)