Merck
AMBH2D6FBCB1
Ambeed, Inc.
4-Bromo-2-Chloro-6-fluorobenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥12,200
1 G
¥13,100
5 G
¥24,100
10 G
¥39,600
25 G
¥67,400
100 G
¥223,700
ベンダーカタログ番号: A122558-250MG
¥12,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥12,200
1 G
¥13,100
5 G
¥24,100
10 G
¥39,600
25 G
¥67,400
100 G
¥223,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
253.45
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A122558-250MG
¥12,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-bromo-2-chloro-6-fluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H3BrClFO2/c8-3-1-4(9)6(7(11)12)5(10)2-3/h1-2H,(H,11,12)
InChI Key
DKMRNJAOJFCMPT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1321613-01-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)