Merck
AMBH2D6FBC77
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-chloro-4-fluoroanisole
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥9,500
250 MG
¥10,200
1 G
¥11,500
5 G
¥22,600
25 G
¥64,700
ベンダーカタログ番号: A466471-100MG
¥9,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥9,500
250 MG
¥10,200
1 G
¥11,500
5 G
¥22,600
25 G
¥64,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
239.47
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A466471-100MG
¥9,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-bromo-4-chloro-2-fluoro-5-methoxybenzene
Inchi Code
1S/C7H5BrClFO/c1-11-7-2-4(8)6(10)3-5(7)9/h2-3H,1H3
InChI Key
KHRHCBZTZQFNDK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/146447-18-9.html
Synonym
1-bromo-4-chloro-2-fluoro-5-methoxybenzene
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/146447-18-9.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)