Merck
AMBH2D6FBBF3
Ambeed, Inc.
1-Bromo-2,4-dichloro-3-methylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥15,100
5 G
¥31,400
25 G
¥89,700
ベンダーカタログ番号: A118196-1G
¥15,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥15,100
5 G
¥31,400
25 G
¥89,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
239.93
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A118196-1G
¥15,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-bromo-2,4-dichloro-3-methylbenzene
Inchi Code
1S/C7H5BrCl2/c1-4-6(9)3-2-5(8)7(4)10/h2-3H,1H3
InChI Key
DGAYFCFQKDUHQN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/127049-87-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)