Merck
AMBH2D6FB3B5
Ambeed, Inc.
2-Ethynylpyrazine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥13,300
250 MG
¥16,400
1 G
¥36,000
5 G
¥147,300
10 G
¥245,100
ベンダーカタログ番号: A242073-100MG
¥13,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥13,300
250 MG
¥16,400
1 G
¥36,000
5 G
¥147,300
10 G
¥245,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
104.11
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A242073-100MG
¥13,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
2-ethynylpyrazine
Inchi Code
1S/C6H4N2/c1-2-6-5-7-3-4-8-6/h1,3-5H
InChI Key
GLEJGPDNIJWWQH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/153800-11-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)