Merck
AMBH2D6FB38F
Ambeed, Inc.
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥11,100
1 G
¥12,000
5 G
¥23,700
10 G
¥38,900
25 G
¥79,500
ベンダーカタログ番号: A250987-250MG
¥11,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥11,100
1 G
¥12,000
5 G
¥23,700
10 G
¥38,900
25 G
¥79,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
231
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A250987-250MG
¥11,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C6H3Cl2F3N2/c7-3-1-2(6(9,10)11)4(12)5(8)13-3/h1H,12H2
InChI Key
BVJJNBRZQVLPIC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/175277-67-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)