Merck
AMBH2D6FB344
Ambeed, Inc.
1,3-Dibromo-5-fluoro-2-iodobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
379.79
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1,3-dibromo-5-fluoro-2-iodobenzene
Inchi Code
1S/C6H2Br2FI/c7-4-1-3(9)2-5(8)6(4)10/h1-2H
InChI Key
LIWKANDEJFABTQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/62720-29-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)