Merck
AMBH2D6FB302
Ambeed, Inc.
3-Amino-2,2-difluoropropan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥11,300
250 MG
¥13,300
1 G
¥20,100
5 G
¥65,400
ベンダーカタログ番号: A226725-100MG
¥11,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥11,300
250 MG
¥13,300
1 G
¥20,100
5 G
¥65,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
111.09
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A226725-100MG
¥11,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-amino-2,2-difluoro-1-propanol
Inchi Code
1S/C3H7F2NO/c4-3(5,1-6)2-7/h7H,1-2,6H2
InChI Key
IUZGHWSIJQTEAD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White or Colorless to Yellow Solid or Liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/155310-11-5.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)