Merck
AMBH2D6FB2FD
Ambeed, Inc.
1-Methyl-2-(methylthio)imidazole
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥12,000
1 G
¥14,800
5 G
¥42,000
10 G
¥75,800
25 G
¥153,500
ベンダーカタログ番号: A143808-250MG
¥12,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥12,000
1 G
¥14,800
5 G
¥42,000
10 G
¥75,800
25 G
¥153,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
128.2
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A143808-250MG
¥12,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-methyl-2-(methylthio)-1H-imidazole
Inchi Code
1S/C5H8N2S/c1-7-4-3-6-5(7)8-2/h3-4H,1-2H3
InChI Key
LKIVEIAXFZBGMO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/14486-52-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/14486-52-3.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)