Merck
AMBH2D6FB2DA
Ambeed, Inc.
3-(2,2,2-Trifluoroacetyl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥17,300
250 MG
¥21,900
1 G
¥43,300
5 G
¥140,700
ベンダーカタログ番号: A111581-100MG
¥17,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥17,300
250 MG
¥21,900
1 G
¥43,300
5 G
¥140,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
218.13
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A111581-100MG
¥17,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-(trifluoroacetyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H5F3O3/c10-9(11,12)7(13)5-2-1-3-6(4-5)8(14)15/h1-4H,(H,14,15)
InChI Key
UQADNFKCBLPCTM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/213598-05-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)