Merck
AMBH2D6FB2C9
Ambeed, Inc.
N-Boc-PEG1-bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥10,200
250 MG
¥10,600
1 G
¥13,100
5 G
¥26,500
25 G
¥75,100
100 G
¥275,800
ベンダーカタログ番号: A100475-100MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥10,200
250 MG
¥10,600
1 G
¥13,100
5 G
¥26,500
25 G
¥75,100
100 G
¥275,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
268.15
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A100475-100MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl (2-(2-bromoethoxy)ethyl)carbamate
Inchi Code
1S/C9H18BrNO3/c1-9(2,3)14-8(12)11-5-7-13-6-4-10/h4-7H2,1-3H3,(H,11,12)
InChI Key
DMOPZPBTLCZSGL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/164332-88-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)