Merck
AMBH2D6FB296
Ambeed, Inc.
2-Bromo-1,3-bis(trifluoromethyl)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥11,100
1 G
¥11,800
5 G
¥13,300
10 G
¥17,300
25 G
¥30,300
100 G
¥97,000
ベンダーカタログ番号: A192229-250MG
¥11,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥11,100
1 G
¥11,800
5 G
¥13,300
10 G
¥17,300
25 G
¥30,300
100 G
¥97,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
293.01
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A192229-250MG
¥11,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-bromo-1,3-bis(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H3BrF6/c9-6-4(7(10,11)12)2-1-3-5(6)8(13,14)15/h1-3H
InChI Key
KMISZWJLTZOROU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/118527-30-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)