Merck
AMBH2D6FB203
Ambeed, Inc.
4-Cyclopropyl-1H-pyrazole
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥21,200
250 MG
¥27,700
1 G
¥86,400
5 G
¥281,800
ベンダーカタログ番号: A242901-100MG
¥21,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥21,200
250 MG
¥27,700
1 G
¥86,400
5 G
¥281,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
108.14
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A242901-100MG
¥21,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-cyclopropyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C6H8N2/c1-2-5(1)6-3-7-8-4-6/h3-5H,1-2H2,(H,7,8)
InChI Key
FHHRJUAWRYSTJL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/90253-21-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)