Merck
AMBH2D6FB1FA
Ambeed, Inc.
Amino-PEG3-C2-acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥11,800
250 MG
¥12,900
1 G
¥18,200
5 G
¥58,300
25 G
¥184,900
ベンダーカタログ番号: A116310-100MG
¥11,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥11,800
250 MG
¥12,900
1 G
¥18,200
5 G
¥58,300
25 G
¥184,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
221.25
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A116310-100MG
¥11,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-{2-[2-(2-aminoethoxy)ethoxy]ethoxy}propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H19NO5/c10-2-4-14-6-8-15-7-5-13-3-1-9(11)12/h1-8,10H2,(H,11,12)
InChI Key
XUQZKSCQPMNDEY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to yellow to brown solid or semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/784105-33-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)