Merck
AMBH2D6FB1F3
Ambeed, Inc.
2-Chloro-3-methoxyaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥10,200
1 G
¥10,900
5 G
¥14,400
10 G
¥19,000
25 G
¥34,700
100 G
¥110,000
ベンダーカタログ番号: A194551-250MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥10,200
1 G
¥10,900
5 G
¥14,400
10 G
¥19,000
25 G
¥34,700
100 G
¥110,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
157.6
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A194551-250MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-chloro-3-methoxyaniline
Inchi Code
1S/C7H8ClNO/c1-10-6-4-2-3-5(9)7(6)8/h2-4H,9H2,1H3
InChI Key
ZWPVZYDSURGWSY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-brown to black liquid or low melting solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/113206-03-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)