AMBH2D6FB1F2
Ambeed, Inc.
Methyl 8-amino-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-carboxylate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥39,800
100 MG
¥62,100
250 MG
¥100,100
1 G
¥256,000
ベンダーカタログ番号: A126586-50MG
¥39,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥39,800
100 MG
¥62,100
250 MG
¥100,100
1 G
¥256,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
241.72
ベンダーカタログ番号: A126586-50MG
¥39,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 8-amino-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15NO2.ClH/c1-15-12(14)9-6-5-8-3-2-4-11(13)10(8)7-9;/h5-7,11H,2-4,13H2,1H3;1H
InChI Key
WHSIBJZKBMEFNO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1956309-44-6.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)