Merck
AMBH2D6FB1E5
Ambeed, Inc.
1-(Prop-2-yn-1-yl)pyrrolidine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥11,800
250 MG
¥13,500
1 G
¥22,400
5 G
¥78,200
ベンダーカタログ番号: A158890-100MG
¥11,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥11,800
250 MG
¥13,500
1 G
¥22,400
5 G
¥78,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
145.63
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A158890-100MG
¥11,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-(2-propynyl)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11N.ClH/c1-2-5-8-6-3-4-7-8;/h1H,3-7H2;1H
InChI Key
WSIVWIVCDCGFAY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/89775-13-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)