Merck
AMBH2D6FB1B4
Ambeed, Inc.
3-Ethynyloxetan-3-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥14,200
250 MG
¥15,500
1 G
¥27,400
5 G
¥83,100
ベンダーカタログ番号: A191260-100MG
¥14,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥14,200
250 MG
¥15,500
1 G
¥27,400
5 G
¥83,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
98.1
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A191260-100MG
¥14,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
3-ethynyl-3-oxetanol
Inchi Code
1S/C5H6O2/c1-2-5(6)3-7-4-5/h1,6H,3-4H2
InChI Key
VDKFNBYHNNAJBC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1352492-38-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)