Merck
AMBH2D6FB15B
Ambeed, Inc.
2-((Benzyloxy)methyl)propane-1,3-diol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥14,600
250 MG
¥17,900
1 G
¥27,400
5 G
¥75,600
25 G
¥250,000
ベンダーカタログ番号: A228186-100MG
¥14,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥14,600
250 MG
¥17,900
1 G
¥27,400
5 G
¥75,600
25 G
¥250,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
196.25
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A228186-100MG
¥14,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-((benzyloxy)methyl)propane-1,3-diol
Inchi Code
1S/C11H16O3/c12-6-11(7-13)9-14-8-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11-13H,6-9H2
InChI Key
UMRWMXZIGBWCQD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Pale-yellow to Yellow-brown Sticky Oil to Semi-Solid or Solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/117087-18-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)