Merck
AMBH2D6FB152
Ambeed, Inc.
Filgotinib
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥12,900
25 MG
¥14,400
50 MG
¥17,300
100 MG
¥22,400
250 MG
¥36,300
1 G
¥79,100
5 G
¥261,900
ベンダーカタログ番号: A302163-10MG
¥12,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥12,900
25 MG
¥14,400
50 MG
¥17,300
100 MG
¥22,400
250 MG
¥36,300
1 G
¥79,100
5 G
¥261,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
425.51
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A302163-10MG
¥12,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
N-(5-{4-[(1,1-dioxido-4-thiomorpholinyl)methyl]phenyl}[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-yl)cyclopropanecarboxamide
Inchi Code
1S/C21H23N5O3S/c27-20(17-8-9-17)23-21-22-19-3-1-2-18(26(19)24-21)16-6-4-15(5-7-16)14-25-10-12-30(28,29)13-11-25/h1-7,17H,8-14H2,(H,23,24,27)
InChI Key
RIJLVEAXPNLDTC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
99%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1206161-97-8.html
Synonym
N-(5-(4-((1,1-Dioxidothiomorpholino)methyl)phenyl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-yl)cyclopropanecarboxamide
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1206161-97-8.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)