Merck
AMBH2D6FB13A
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 3-((4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol-1-yl)methyl)azetidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
363.26
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
tert-butyl 3-{[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol-1-yl]methyl}-1-azetidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C18H30BN3O4/c1-16(2,3)24-15(23)21-9-13(10-21)11-22-12-14(8-20-22)19-25-17(4,5)18(6,7)26-19/h8,12-13H,9-11H2,1-7H3
InChI Key
DOHIZYSNAUZWCR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/877399-31-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)