Merck
AMBH2D6FA81F
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-((5-chloropyridin-2-yl)amino)-2-oxoacetate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥10,400
10 G
¥11,500
25 G
¥14,000
100 G
¥23,700
500 G
¥63,400
ベンダーカタログ番号: A155033-5G
¥10,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥10,400
10 G
¥11,500
25 G
¥14,000
100 G
¥23,700
500 G
¥63,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
265.1
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A155033-5G
¥10,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl 2-((5-chloropyridin-2-yl)amino)-2-oxoacetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9ClN2O3.ClH/c1-2-15-9(14)8(13)12-7-4-3-6(10)5-11-7;/h3-5H,2H2,1H3,(H,11,12,13);1H
InChI Key
AZWJPQKNPCTYCU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1243308-37-3.html
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazardEnvironment
Signal Word
Danger
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)