Merck
AMBH2D6FA7C8
Ambeed, Inc.
Ethyl 4-cyanopiperidine-4-carboxylate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
218.68
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
ethyl 4-cyanopiperidine-4-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H14N2O2.ClH/c1-2-13-8(12)9(7-10)3-5-11-6-4-9;/h11H,2-6H2,1H3;1H
InChI Key
ZLMPLZLHGNPJTA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/123730-64-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/123730-64-3.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)