Merck
AMBH2D6FA62F
Ambeed, Inc.
5,11-Dihydroindolo[3,2-b]carbazole
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥13,100
5 G
¥20,600
10 G
¥29,400
25 G
¥50,800
100 G
¥178,700
ベンダーカタログ番号: A420590-1G
¥13,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥13,100
5 G
¥20,600
10 G
¥29,400
25 G
¥50,800
100 G
¥178,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
256.31
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A420590-1G
¥13,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5,11-dihydroindolo[3,2-b]carbazole
Inchi Code
1S/C18H12N2/c1-3-7-15-11(5-1)13-9-18-14(10-17(13)19-15)12-6-2-4-8-16(12)20-18/h1-10,19-20H
InChI Key
YCPBCVTUBBBNJJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6336-32-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)