Merck
AMBH2D6FA622
Ambeed, Inc.
4,6-Difluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥17,700
250 MG
¥31,400
1 G
¥82,600
ベンダーカタログ番号: A128609-100MG
¥17,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥17,700
250 MG
¥31,400
1 G
¥82,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.63
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A128609-100MG
¥17,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4,6-difluoro-1-indanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9F2N.ClH/c10-5-3-7-6(8(11)4-5)1-2-9(7)12;/h3-4,9H,1-2,12H2;1H
InChI Key
NTWCYLYQLQQWBQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1199782-88-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)