Merck
AMBH2D6FA5D7
Ambeed, Inc.
1-Methylpiperidine-2,6-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥17,900
250 MG
¥22,100
1 G
¥44,200
5 G
¥134,700
ベンダーカタログ番号: A118832-100MG
¥17,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥17,900
250 MG
¥22,100
1 G
¥44,200
5 G
¥134,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
127.14
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A118832-100MG
¥17,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-methyl-2,6-piperidinedione
Inchi Code
1S/C6H9NO2/c1-7-5(8)3-2-4-6(7)9/h2-4H2,1H3
InChI Key
VUYOLIKWIVQHBC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/25077-25-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)