Merck
AMBH2D6FA56D
Ambeed, Inc.
1-(Pyrimidin-2-yl)ethanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥17,700
250 MG
¥30,500
1 G
¥89,000
5 G
¥338,800
ベンダーカタログ番号: A153995-100MG
¥17,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥17,700
250 MG
¥30,500
1 G
¥89,000
5 G
¥338,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
159.62
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A153995-100MG
¥17,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-(pyrimidin-2-yl)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3.ClH/c1-5(7)6-8-3-2-4-9-6;/h2-5H,7H2,1H3;1H
InChI Key
YSFPQOISZUZLBH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1616809-52-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)