Merck
AMBH2D6FA54B
Ambeed, Inc.
5,7-Dichloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥10,200
250 MG
¥10,600
1 G
¥11,300
5 G
¥15,700
10 G
¥20,600
25 G
¥35,400
100 G
¥117,300
ベンダーカタログ番号: A171329-100MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥10,200
250 MG
¥10,600
1 G
¥11,300
5 G
¥15,700
10 G
¥20,600
25 G
¥35,400
100 G
¥117,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
188.02
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A171329-100MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5,7-dichloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H3Cl2N3/c7-4-3-5(8)11-6(10-4)1-2-9-11/h1-3H
InChI Key
JMTFWCYVZOFHLR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/57489-77-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)