Merck
AMBH2D6FA51F
Ambeed, Inc.
2-(4-Methoxyphenyl)acetaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥13,500
250 MG
¥17,100
1 G
¥27,700
5 G
¥57,900
10 G
¥101,000
ベンダーカタログ番号: A129505-100MG
¥13,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥13,500
250 MG
¥17,100
1 G
¥27,700
5 G
¥57,900
10 G
¥101,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
150.18
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A129505-100MG
¥13,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(4-methoxyphenyl)acetaldehyde
Inchi Code
1S/C9H10O2/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10/h2-5,7H,6H2,1H3
InChI Key
NRIVMXXOUOBRAG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5703-26-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/5703-26-4.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)