Merck
AMBH2D6FA469
Ambeed, Inc.
Potassium (N-propylsulfamoyl)amide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥11,100
5 G
¥15,100
10 G
¥18,800
25 G
¥29,200
ベンダーカタログ番号: A111435-1G
¥11,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥11,100
5 G
¥15,100
10 G
¥18,800
25 G
¥29,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
176.28
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A111435-1G
¥11,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
potassium (N-propylsulfamoyl)amide
Inchi Code
1S/C3H9N2O2S.K/c1-2-3-5-8(4,6)7;/h5H,2-3H2,1H3,(H-,4,6,7);/q-1;+1
InChI Key
MTNZREVBMQFBLC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
99%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1393813-41-6.html
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)