Merck
AMBH2D6FA449
Ambeed, Inc.
6-Bromo-2-iodopyridin-3-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
299.89
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
6-bromo-2-iodo-3-pyridinol
Inchi Code
1S/C5H3BrINO/c6-4-2-1-3(9)5(7)8-4/h1-2,9H
InChI Key
AVAHPXWHVGKFQN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/188057-35-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)