Merck
AMBH2D6FA3DE
Ambeed, Inc.
Di(1H-imidazol-1-yl)methane
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥12,000
250 MG
¥15,900
1 G
¥21,500
5 G
¥74,500
ベンダーカタログ番号: A165280-100MG
¥12,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥12,000
250 MG
¥15,900
1 G
¥21,500
5 G
¥74,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
148.17
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A165280-100MG
¥12,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
di(1H-imidazol-1-yl)methane
Inchi Code
1S/C7H8N4/c1-3-10(5-8-1)7-11-4-2-9-6-11/h1-6H,7H2
InChI Key
UYHHYFDKCLECEJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/84661-56-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)