Merck
AMBH2D6FA3B8
Ambeed, Inc.
(5-Chloropyrimidin-2-yl)methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥14,800
250 MG
¥22,100
1 G
¥43,100
ベンダーカタログ番号: A458563-100MG
¥14,800
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥14,800
250 MG
¥22,100
1 G
¥43,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.04
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A458563-100MG
¥14,800
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(5-chloropyrimidin-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H6ClN3.ClH/c6-4-2-8-5(1-7)9-3-4;/h2-3H,1,7H2;1H
InChI Key
RTEKRTMTFCEXGO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1609409-10-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)