Merck
AMBH2D6FA2F5
Ambeed, Inc.
Methyl 6-bromo-4-chloronicotinate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥11,300
250 MG
¥13,700
1 G
¥24,100
5 G
¥75,600
ベンダーカタログ番号: A105225-100MG
¥11,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥11,300
250 MG
¥13,700
1 G
¥24,100
5 G
¥75,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
250.48
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A105225-100MG
¥11,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 6-bromo-4-chloronicotinate
Inchi Code
1S/C7H5BrClNO2/c1-12-7(11)4-3-10-6(8)2-5(4)9/h2-3H,1H3
InChI Key
ZEASAUSJELNJFI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1256789-73-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)