Merck
AMBH2D6F9C79
Ambeed, Inc.
3-(Aminomethyl)-6-(trifluoromethyl)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥18,800
1 G
¥22,100
5 G
¥44,200
10 G
¥79,300
25 G
¥134,500
ベンダーカタログ番号: A225171-250MG
¥18,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥18,800
1 G
¥22,100
5 G
¥44,200
10 G
¥79,300
25 G
¥134,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
176.14
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A225171-250MG
¥18,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
[6-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]methylamine
Inchi Code
1S/C7H7F3N2/c8-7(9,10)6-2-1-5(3-11)4-12-6/h1-2,4H,3,11H2
InChI Key
XPXVAYGVYBQKDE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White or Colorless to Yellow Solid or Liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/387350-39-2.html
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)