Merck
AMBH2D6F9B04
Ambeed, Inc.
Methyl 5-iodothiophene-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
268.08
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
methyl 5-iodo-2-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C6H5IO2S/c1-9-6(8)4-2-3-5(7)10-4/h2-3H,1H3
InChI Key
BRDYIIWMXMXTOD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/88105-22-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)